Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrpipettspetsar i avtagbart lockställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10029040
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 μl
100 μl
1000 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Modell:
ART 10
ART 1000E
ART 100E
ART 20
ART 200
ART 300
ARTIKEL 10F
KONST 100
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 960
Produktkod. 10029040
Brand: Thermo Scientific™ 2069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med spärrpipettspetsar i avlyftbara lockställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärpipettspetsar i avtagbart lockställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART Barriärpipettspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Funktioner
  • Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
  • Finns i sterila, icke-sterila och i olika förpackningsalternativ
  • Tillverkad enligt branschens högsta kvalitetsstandard
Designad för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer:
Förlängd längd för att förhindra kontaminering genom att förhindra att pipettskaftet kommer in i provkärlet
Gelladdning för laddning av akrylamid eller agarosgeler
Genomisk bred öppning för genomiskt DNA, ömtåliga cellinjer och andra trögflytande material
Lösningsmedel Säker för syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel
Kompatibel med:
SoftFit™pipettspetsar ger exakt och konsekvent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiska pipettspetsar är designade för Gilson pipetteman™ pipetter och Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokuspipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning ART 200, Filtrerat, Steril, Lyft-off Lock Rack
Volym (metrisk) 200 μl
Volym (metrisk) dispensering 200 μL
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell ART 200
Längd (engelska) 2,32 tum
Längd (metrisk) 5.88 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Lyft av lockställ
Tipsstil Universell
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar