Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrpipettspetsar i avtagbart lockställ
Description
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med spärrpipettspetsar i avlyftbara lockställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärpipettspetsar i avtagbart lockställ, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART Barriärpipettspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Funktioner
- Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
- Finns i sterila, icke-sterila och i olika förpackningsalternativ
- Tillverkad enligt branschens högsta kvalitetsstandard
Designad för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer:
Förlängd längd för att förhindra kontaminering genom att förhindra att pipettskaftet kommer in i provkärlet
Gelladdning för laddning av akrylamid eller agarosgeler
Genomisk bred öppning för genomiskt DNA, ömtåliga cellinjer och andra trögflytande material
Lösningsmedel Säker för syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel
Kompatibel med:
SoftFit™pipettspetsar ger exakt och konsekvent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiska pipettspetsar är designade för Gilson pipetteman™ pipetter och Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokuspipetter
Specifications
Specifications
| Beskrivning | ART 100E, filtrerat, sterilt, avtagbart lockställ |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Volym (metrisk) dispensering | 100 μL |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Modell | ART 100E |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 5.07 cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Show More |