Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärr Reload Insert Pipett Tips
Beskrivning
Få korrekt och konsekvent prestanda med Thermo Scientific™ ART™ Barriär Reload Insert pipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar. De ART Insatserna är miljövänliga och ger individuellt förpackade blisterbaljor som är gjorda av återvunnen plast, designade för att användas med den återanvändbara ART gångjärnsställ och skapa ART Ladda om systemet. Spetsarna från omladdningsinsatserna klämmer säkert fast i de gångjärnsförsedda stativen för effektiv omladdning.
Features
- Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Modell | ART 200 |
| Längd (engelska) | 2.32 in. |
| Längd (metrisk) | 5.88cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Påfyllning |
| Tipsstil | Låg retention, Micro Point |
| Gröna funktioner | Färre resurser används och mindre avfall |
| Visa mer |