Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrspecialpipettspetsar
Produktkod. 10771812
Volym (metrisk):
180μ L
1000 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 768
Produktkod. 10771812
Brand: Thermo Scientific™ 2279B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med dessa specialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärspecialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettetes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettetes and Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus pipettetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 1000Non-sterile, Bulk
Volym (metrisk) 1000 μL
Filtrerade Filtered
Sterilitet Non-sterile
Modell ART 1000
Längd (engelska) 3.13 in.
Längd (metrisk) 7.9cm
Formatera Bulk
Tipsstil Ergonomic
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART