Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrspecialpipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10155093
Volym (metrisk):
180μ L
1000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 768
Produktkod. 10170621
Brand: Thermo Scientific™ 2159P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med dessa specialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärspecialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Funktioner
  • Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
  • Finns i sterila, icke-sterila och i olika förpackningsalternativ
  • Tillverkad enligt branschens högsta kvalitetsstandard
Designad för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer:
Förlängd längd för att förhindra kontaminering genom att förhindra att pipettskaftet kommer in i provkärlet
Gelladdning för laddning av akrylamid eller agarosgeler
Genomisk bred öppning för genomiskt DNA, ömtåliga cellinjer och andra trögflytande material
Lösningsmedel Säker för syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel
Kompatibel med:
SoftFit™pipettspetsar ger exakt och konsekvent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiska pipettspetsar är designade för Gilson pipetteman™ pipetter och Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Fokuspipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART XLPSterile,
Volym (metrisk) 180μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART XLP
Längd (engelska) 3.59 in.
Längd (metrisk) 9.12cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar