Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Pipettspets tomma gångjärnsställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10429844
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Produktkod. 10429844
Brand: Thermo Scientific™ 2006ER
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara värdefullt utrymme i labbet med dessa staplingsbara pipettspetsförsedda ställ.
Spara värdefullt utrymme i labbet med den stapelbara Thermo Scientific™ ART™ Pipettspets tomma gångjärnsställ. ART barriärspetsar ger 100 % säkerhet mot aerosoler och vätskekontamination. Den främre spärren stänger och låser, vilket säkerställer säker och säker förvaring överallt.
Funktioner
  • ART barriärspetsar ger 100 % säkerhet mot aerosoler och vätskekontamination
  • Ställar ger snabb och enkel åtkomst till pipettspetsar, vilket sparar värdefull tid
  • Den främre spärren stänger och låser, vilket säkerställer säker och säker förvaring överallt
Certifikat:
  • Icke-sterila produkter certifierade att vara fria från RNas, DNas, DNA, ATP , Endotoxin, Pyrogen och PCR-hämmare
  • Sterila produkter certifierade att vara fria från RNas, DNas, DNA, ATP , Bioburden, Endotoxin, Pyrogen och PCR-hämmare
Rekommenderas för:
  • Vätskehantering
  • Molekylärbiologi
  • PCR
  • Bioteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified to be free of RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors
Produkttyp Empty Hinged Rack
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet Hinged Rack, 10 trays/Pk., 5 Pks,/Cs.
Storlek Intermediär