Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Ladda om systemet
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
För användning med (utrustning):
Eppendorf
Universal Fit
Modell:
ART Ej filtrerad
ART Ultra Micro Non-Filtered
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 560
Paket med 960
Beskrivning
Minska avfallet och spara bänk- och förvaringsutrymme med det avancerade Thermo Scientific™ ART™ Ofiltrerat omladdningssystem. Detta system ger ett miljömässigt ansvarsfullt alternativ utan att kompromissa med steriliteten.
Funktioner
- Stapelbar spärrspetsförpackning gör att spetsarna kan passera genom förskjutna hål i den nedre insatsen
- Blisterhylsstyrskenorna riktar in spetsinsatserna för smidig överföring till stället
- Yttre hylsa skyddar spetsar från yttre föroreningar när du fyller på insatser
- Alternativ för spetsförpackning minskar plastavfallet
- Styv skärkonstruktion ger pålitlig spetsbelastning
- Partinummer och beskrivning finns tryckta på varje bilaga
Anmärkning:
Tomt ställ krävs för -RT-delar
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | ART Ej filtrerad |
| Längd (engelska) | 1,8 tum |
| Längd (metrisk) | 4.57 cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxinfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universal passform |
| Visa mer |