Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Ladda om systemet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15183616
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
För användning med (utrustning):
Eppendorf
Universal Fit
Modell:
ART Ej filtrerad
ART Ultra Micro Ofiltrerad
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 560
Paket med 960
Produktkod. 15183616
Brand: Thermo Scientific™ 377105RT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska avfallet och spara bänk- och lagringsutrymme med detta avancerade ofiltrerade omladdningssystem.
Minska avfallet och spara bänk- och förvaringsutrymme med det avancerade Thermo Scientific™ ART™ Ofiltrerat omladdningssystem. Detta system ger ett miljömässigt ansvarsfullt alternativ utan att kompromissa med steriliteten.
Funktioner
  • Stapelbar spärrspetsförpackning gör att spetsarna kan passera genom förskjutna hål i den nedre insatsen
  • Blisterhylsstyrskenorna riktar in spetsinsatserna för smidig överföring till stället
  • Yttre hylsa skyddar spetsar från yttre föroreningar när du fyller på insatser
  • Alternativ för spetsförpackning minskar plastavfallet
  • Styv skärkonstruktion ger pålitlig spetsbelastning
  • Partinummer och beskrivning finns tryckta på varje bilaga
Anmärkning:
Tomt ställ krävs för -RT-delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell ART Ej filtrerad
Längd (engelska) 2,3 tum.
Längd (metrisk) 5.84 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Kvantitet 4800/Cs.
Gröna funktioner Färre resurser används och mindre avfall
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Sterila