Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Ladda om systemet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15183626
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
För användning med (utrustning):
Eppendorf
Universal Fit
Modell:
ART Ej filtrerad
ART Ultra Micro Non-Filtered
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 560
Paket med 960
Produktkod. 15183626
Brand: Thermo Scientific™ 310205RT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska avfallet och spara bänk- och lagringsutrymme med detta avancerade ofiltrerade omladdningssystem.
Minska avfallet och spara bänk- och förvaringsutrymme med det avancerade Thermo Scientific™ ART™ Ofiltrerat omladdningssystem. Detta system ger ett miljömässigt ansvarsfullt alternativ utan att kompromissa med steriliteten.
Funktioner
  • Stapelbar spärrspetsförpackning gör att spetsarna kan passera genom förskjutna hål i den nedre insatsen
  • Blisterhylsstyrskenorna riktar in spetsinsatserna för smidig överföring till stället
  • Yttre hylsa skyddar spetsar från yttre föroreningar när du fyller på insatser
  • Alternativ för spetsförpackning minskar plastavfallet
  • Styv skärkonstruktion ger pålitlig spetsbelastning
  • Partinummer och beskrivning finns tryckta på varje bilaga
Anmärkning:
Tomt ställ krävs för -RT-delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Modell ART Ej filtrerad
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.89 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxinfri
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Kvantitet 2800/Cs.
Gröna funktioner Färre resurser används och mindre avfall
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet