Läs mer
IKA™ AS 501.2 Separerande trattfäste
Handla allt IKA Produkter
Håller:
12 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mått (D x B x H): 505 x 480 x 190 mm
- Kapacitet: 12 x 50 ml eller 10 x 100 ml eller 6 x 250 ml
- Vikt: 4180g
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 12 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x 250 ml |
| För användning med (applikation) | Skaka ut, eluera, extrahera, gasa ut, lösa upp, berika |