Läs mer
Ascarite(II), CO 2 -absorberande, 20-30 mesh, kapacitet: 40-50%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-45748 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 10627504
Brand: Thermo Scientific Acros 208091000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ascarite(II), CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, CAS Number-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100g, Beige to Brown, Danger, GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. | CAS: 81133-20-2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Gasadsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Namnnotering 20- to 30-mesh
Färg Beige till Brun
Fysisk form Grynig
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00132264
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Particle size analysis: 20 to 30 mesh
compliance-icons
Product Identifier
  • Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.