Läs mer
S Murray™ Polyeten, sugflaska
Produktkod. 12785285
:
Volym: 25 000 ml
Produktkod. 12785285
Brand: S Murray™ P025/03
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kapacitetsmått: 25 L
  • Skruva på locket
  • Med bärhandtag
Specifications
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Höjd (metrisk) med stängning 460 mm
Material Polyeten
Produkttyp Aspiratorflaska