Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glasflaskor
Produktkod. 10145291
Volym (metrisk):
8 ml
20 ml
Höjd (metrisk):
34 mm
60 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
24 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 130
Paket med 154
Produktkod. 10145291
Brand: Karl Hecht™ 42783012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer för media, diagnostik, lagring, visning och provinsamling. Karl Hecht™ Assistent™ Glasflaskor levereras med ett snäpplock av plast för säker förslutning.
  • Klart glas
  • Med rullad fälg
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Volym (metrisk) 8 ml
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 34 mm