Läs mer
VEE GEE ASTM Specifik vikt hydrometer
ASTM-nummer:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120 timmar
125 timmar
126H
127H
128 timmar
129H
130H
131H
132H
133H
134H
Beskrivning
- Cirka Längd: 330 mm
- Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| ASTM-nummer | 125 timmar |
| Ökar | 0.001 |
| Längd (metrisk) | 26 cm |
| Beskrivning | ASTM Specifik vikt hydrometer, ASTM 125H, 1 000 till 1 050 |
| Material | Glas |
| Specifik viktområde | 1 000 till 1 050 |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |