Läs mer
VEE GEE ASTM Specifik vikt hydrometer
Produktkod. p-7250817
ASTM-nummer:
111H
112H
113H
114H
115H
116H
117H
118H
119H
120 timmar
125 timmar
126H
127H
128 timmar
129H
130H
131H
132H
133H
134H
Produktkod. 17896583
Brand: VEE GEE 67117H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De ASTM Specific Gravity hydrometer är tillverkad enligt specifikationerna från American Society for Testing and Materials.
  • Cirka Längd: 330 mm
  • Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Typ Specifik vikt hydrometer
ASTM-nummer 117H
Ökar 0.0005
Längd (metrisk) 33 cm
Beskrivning ASTM Specifik vikt hydrometer, ASTM 117H, 1,300 till 1,350
Material Glas
Specifik viktområde 1.450 till 1.500
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)