Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Athletic Lite ESD säkerhetshandske
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- Lätt och ventilerande säkerhetshandske
- Särskilt flexibel och känslig handske för flera användningsområden
- Pekskärmsfunktion
- Certifierad i linje med Oeko-Tex Standard 100
- Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
- Hög andningsförmåga tack vare beläggning med öppna porer som minskar svett inuti handsken
- Bra taktil känsla vid precisionsarbete
- Perfekt passform tack vare ''slim fit''-designen och elastan i fodret
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
| Beläggningsmaterial | NBR MicroFoam |
| Färg | Blått, Antracit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ej testad |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Kolfiber, Elastan |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion