Läs mer
Attune™ Fokuseringsvätska (1X)
Kvantitet:
1 l
10 L
20 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Paket med 6
Beskrivning
Attune™ Focusing Fluid är en optimerad buffertlösning som används i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer för fokusering och transport av partiklar genom hela fluidiksystemet.
Upprätthåller systemets renhet
Attune™ Focusing Fluid är ett sterilt, buffrat, azidfritt stödreagens som innehåller ett ytaktivt ämne som hjälper till att rengöra vätskeledningarna i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid har utformats för att minimera bubbelbildning och för att förhindra uppbyggnad av cellulärt material i flödescellen, vilket resulterar i mindre tilltäppning av instrumentet.
Bekväm
Den färdiga att använda 1X fokuseringsvätskan har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem. Den bekväma 10-liters förpackningen ger tillräckligt med fokuseringsvätska för att fungera i minst 10 dagar (den genomsnittliga fokuseringsvätskeförbrukningen per dag är mindre än 1 L) och har en tapp för att göra fyllningen av fluidiktankarna ombord lättare.
Hög kvalitet
Attune™ Focusing Fluid förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Upprätthåller systemets renhet
Attune™ Focusing Fluid är ett sterilt, buffrat, azidfritt stödreagens som innehåller ett ytaktivt ämne som hjälper till att rengöra vätskeledningarna i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid har utformats för att minimera bubbelbildning och för att förhindra uppbyggnad av cellulärt material i flödescellen, vilket resulterar i mindre tilltäppning av instrumentet.
Bekväm
Den färdiga att använda 1X fokuseringsvätskan har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem. Den bekväma 10-liters förpackningen ger tillräckligt med fokuseringsvätska för att fungera i minst 10 dagar (den genomsnittliga fokuseringsvätskeförbrukningen per dag är mindre än 1 L) och har en tapp för att göra fyllningen av fluidiktankarna ombord lättare.
Hög kvalitet
Attune™ Focusing Fluid förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 15 —30 °C |
| För användning med (utrustning) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Formatera | Vätska |
| Produktlinje | Attune |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Produkttyp | Fokuseringsvätska |