Läs mer
Attune™ Avstängningslösning (1X)
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
Attune™ Shutdown Solution är en rengöringsbuffert som används i den automatiska avstängningsproceduren för Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerar bubbelbildning
Denna azidfria avstängningslösning har formulerats för att minimera bubbelformulering som kan uppstå i systemledningarna över natten, för att hjälpa till att hålla vätskeledningarna rena och för att minimera mikrobiell tillväxt i vätskeledningarna.
Används för instrumentunderhåll
Avstängningscykeln används i slutet av varje dag för att säkerställa att alla provvätskor och färgämnen har avlägsnats från systemet och att vätskeledningarna och pumparna är fyllda med Attune™ Avstängningslösning för att förhindra att saltavlagringar bildas i ledningarna. Avstängning tar cirka 20 minuter, men de flesta av stegen är automatiska och under kontroll av Attune™ Cytometrisk programvara. Avstängningsprocedurer bör köras minst en gång om dagen, även om instrumentet är avsett för kontinuerlig användning. Korrekt rengöring av instrumentet säkerställer dess konsekventa och exakta funktion.
Bekväm
Den färdiga att använda 1X avstängningslösningen har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem.
Hög kvalitet
De Attune™ Shutdown Solution förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerar bubbelbildning
Denna azidfria avstängningslösning har formulerats för att minimera bubbelformulering som kan uppstå i systemledningarna över natten, för att hjälpa till att hålla vätskeledningarna rena och för att minimera mikrobiell tillväxt i vätskeledningarna.
Används för instrumentunderhåll
Avstängningscykeln används i slutet av varje dag för att säkerställa att alla provvätskor och färgämnen har avlägsnats från systemet och att vätskeledningarna och pumparna är fyllda med Attune™ Avstängningslösning för att förhindra att saltavlagringar bildas i ledningarna. Avstängning tar cirka 20 minuter, men de flesta av stegen är automatiska och under kontroll av Attune™ Cytometrisk programvara. Avstängningsprocedurer bör köras minst en gång om dagen, även om instrumentet är avsett för kontinuerlig användning. Korrekt rengöring av instrumentet säkerställer dess konsekventa och exakta funktion.
Bekväm
Den färdiga att använda 1X avstängningslösningen har utformats för att eliminera behovet av utspädning före användning, samt tillgång till ett renat vattensystem.
Hög kvalitet
De Attune™ Shutdown Solution förbereds, filtreras och förpackas i en steril miljö för att säkerställa högsta kvalitet. Varje batch är spårbar genom dess partinummerbeteckning och har validerats för användning på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Attune |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 250 mL |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Avstängningslösning |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone