Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 17688516 Handla allt 3M Produkter
Filtertyp:
FFP1
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Förpackningstyp:
Individuellt förpackad
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17688516
Brand: 3M™ 7100258910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningsskydd med partiklar har en ergonomisk, platt vikbar design med 3 paneler med filtermedia med lågt andningsmotstånd. Tillgänglig i skyddsnivåerna FFP1, FFP2 och FFP3 med eller utan ventiler, innovativ hakflik för enkla justeringar och en präglad, skulpterad övre panel hjälper till att minska imma på glasögonen.
  • Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
  • Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
  • Lätt och vikbar
  • Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
  • Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej
Filtreringslagermaterial Polypropen
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyisopren
Modell 9320+
Nosstyckesmaterial Aluminium, polyureten
Nosstycke typ Skulpterad
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Motståndskraftig mot Damm och dimma som finns i en mängd olika industriella användningsområden och andra arbetssituationer
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
Stil 3-panel
Typ av remfäste Färgkodat pannband, blå
FDA godkänd kirurgisk mask Nej