Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Produktkod. 10116544 Handla allt 3M Produkter
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2, med ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3, med ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10116544
missing translation for 'mfr': 3M™ 7000088722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
  • Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
  • Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
  • Lätt och vikbar
  • Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
  • Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifikat och efterlevnad CE Approved to EN 149:2001A1:2009
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certifieringar (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Färg White
Designtyp Flat-fold
Disponibel Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Yes
Filtreringslagermaterial Polypropylene
För användning med (applikation) Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition
Latexfri Yes
Material Huvudband Polyisoprene
Modell 9322+
Nosstyckesmaterial Aluminum, Polyurethene
Nosstycke typ Sculpted
Förpackningstyp Individually Packaged
Kvantitet 10/Pk.
Motståndskraftig mot Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Form Cup
Sterilitet Non-sterile
Stil 3-panel
Typ av remfäste Colour-coded Headband, Blue
FDA godkänd kirurgisk mask No
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado