Läs mer
3M™ Aura™ Partikelrespirator, 9300+Gen3-serien
Product Code. 16220262 Shop All 3M Products
Click to view available options
Filtertyp:
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
10
20
Med utandningsventil:
Ja
No
Yes
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Unit Size:
Paket med 330
Paket med 5
Product Code. 16220262
Brand: 3M™ 7100134314
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aura™ Particulate Respirator 9300+Gen3 Series är nästa generation av 3M Aura respirator: FFP-skydd kombinerat med den ursprungliga 3-panels, flatvikta designen.
  • Original 3-panels, plattvikt design passar ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar
  • 3M Advanced Electret (filter) Media hjälper dig att andas lättare
  • Innovativa flikar på de övre och nedre panelerna förenklar positionering och justering
  • Flätade pannband är färgkodade för snabb och enkel identifiering
  • Skulpterad övre panel formar sig efter näsan och ansiktets konturer för en effektiv tätning
  • Präglad övre panel minskar imma på glasögonen
  • Lätt att förvara med platt-vikt design och individuell inslagning
  • Andningsskydd mot farliga arbetsmiljöer
  • Tillverkad i Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 20
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE godkänd
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Standard
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyisopren
Modell 9332+Gen3
Olägenheter Luktlindring Upp till 50 x TLV
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stil Platt veck
Längd (metrisk) 242 mm
Bredd (metrisk) 87 mm
Höjd (metrisk) 212 mm
Vikt (metrisk) 304 g
FDA godkänd kirurgisk mask Nej