Läs mer
3M™ Aura™ Partikelrespirator, 9300+Gen3-serien
Produktkod. 16290252 Handla allt 3M Produkter
Filtertyp:
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
10
20
Med utandningsventil:
Ja
No
Yes
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 330
Paket med 5
Produktkod. 16290252
Brand: 3M™ 7100134298
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aura™ Particulate Respirator 9300+Gen3 Series är nästa generation av 3M Aura respirator: FFP-skydd kombinerat med den ursprungliga 3-panels, flatvikta designen.
  • Original 3-panel, flat-fold design fits a wide range of face shapes and sizes
  • 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve allows a greater percentage of warm, exhaled air to escape, helping to increase your comfort compared to 3M™ Aura™ 9300+ equivalent model
  • 3M™ Advanced Electret (filter) Media helps you breathe easier
  • Innovative tabs on the upper and lower panels simplify positioning and adjustment
  • Braided headbands are colour-coded (blue for FFP2, red for FFP3) for quick and easy identification
  • Embossed upper panel reduces eyewear fogging
  • Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifikat och efterlevnad CE Approved
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Färg White
Designtyp Flat-fold
Disponibel Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polypropylene
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Storlek Standard
Med utandningsventil No
Latexfri No
Material Huvudband Polyisoprene
Modell 9320+Gen3
Olägenheter Luktlindring Up to 12 x TLV
Kvantitet 20/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stil Flat-fold
Längd (metrisk) 242 mm
Bredd (metrisk) 87 mm
Höjd (metrisk) 212 mm
Vikt (metrisk) 304 g
FDA godkänd kirurgisk mask No