Läs mer
Cole-Parmer™ Elbow Fitting, Compression x NPT(M), PFA
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
1/4 tum Ytterdiameterslang, 1/8 tum NPT
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Easy to use
- PFA construction
- Reliable threaded and compression type connections
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med | 1/4 OD tubing and 1/8 in. NPT thread connection |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Slangstorlek | 1/4 tum Ytterdiameterslang, 1/8 tum NPT |
| Steriliseringsmetod | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Trådstorlek | 1/8 in. NPT |