Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF-kompression till hangängade adapterbeslag
Produktkod. 11739519
För användning med:
1/4 slang OD x 1/4 tum. NPT(M) tråd
1/4 slang OD x 1/8 tum. NPT(M) tråd
3/8 slang ytterdiameter x 1/4 tum NPT(M)-gänga
3/8 slang ytterdiameter x 3/8 tum NPT(M)-gänga
Portstorlek:
11/32 tums öppning, 1-13/32 x 13/16 tum
5/16 tums öppning, 1-11/32 x 13/16 tum
7/32 tums öppning; 1 x 5/8 tum.
7/32 tums öppning; 1-3/16 x 5/8 tum.
Trådstorlek:
1/4 tum NPT(M)
1/8 tum NPT(M)
3/8 tum NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739519
Brand: Cole-Parmer™ 0638581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa kompressionskopplingar är ett utmärkt val för att ansluta styva rörsystem, med högre tryckmotstånd än det som tillhandahålls av hullingförsedda kopplingar.
  • För styva slangsystem, inklusive slangar gjorda av fluorpolymerer, andra styva plaster och metaller
  • Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
  • Inga läckor, flödesbegränsningar och kostsamma stillestånd
  • Sterilisering med autoklav eller etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PVDF
För användning med 1/4 slang OD x 1/8 tum. NPT(M) tråd
Förpackningsmängd 1 vardera
Portstorlek 7/32 tums öppning; 1 x 5/8 tum.
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Trådstorlek 1/8 tum NPT(M)
Produkttyp Kompressionskoppling