Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF-kompression till hangängade adapterbeslag
För användning med:
1/4 slang OD x 1/4 tum. NPT(M) tråd
1/4 slang OD x 1/8 tum. NPT(M) tråd
3/8 slang ytterdiameter x 1/4 tum NPT(M)-gänga
3/8 slang ytterdiameter x 3/8 tum NPT(M)-gänga
Portstorlek:
11/32 tums öppning, 1-13/32 x 13/16 tum
5/16 tums öppning, 1-11/32 x 13/16 tum
7/32 tums öppning; 1 x 5/8 tum.
7/32 tums öppning; 1-3/16 x 5/8 tum.
Trådstorlek:
1/4 tum NPT(M)
1/8 tum NPT(M)
3/8 tum NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För styva slangsystem, inklusive slangar gjorda av fluorpolymerer, andra styva plaster och metaller
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
- Inga läckor, flödesbegränsningar och kostsamma stillestånd
- Sterilisering med autoklav eller etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PVDF |
| För användning med | 1/4 slang OD x 1/8 tum. NPT(M) tråd |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Portstorlek | 7/32 tums öppning; 1 x 5/8 tum. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Trådstorlek | 1/8 tum NPT(M) |
| Produkttyp | Kompressionskoppling |