Läs mer
Buerkle™ Transparent polyetenslang
Produktkod. 11847952
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
100m
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 11847952
Brand: Buerkle™ 88780608
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Den transparenta polyetenslangen är erkänd som säker fysiologiskt och är resistent mot icke-oxiderande syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel.
  • Tillverkad av PE
  • Resistent mot (icke-oxiderande) syror, kaustiklösningar, salter och ett antal lösningsmedel
  • Trycktålig, flexibel, slagtålig, lätt, motståndskraftig mot kompression, upp till + 80° C motståndskraftig mot deformation
  • Genomskinlig
  • Hårdhet Shore A 80± 3
  • Temperatur -40° C till +95° C
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 100 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Livsmedel
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Motståndsegenskaper Syrabeständig, Beständig mot frätande lösningar, Ljusresistent, Tryckbeständig, Saltbeständig, Slagtålig
Färg Genomskinlig
Hårdhet 80 (Shore A,± 3)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 7 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 95 °C
Produkttyp PE-rör