Läs mer
Microspec™ Autoclave Bags
Längd (metrisk):
302 mm
632 mm
633 mm
Ytterförpackning:
EcoPak
Väska
Kvantitet:
200
1200
1500
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
- Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
- Constructed of thick polypropylene
- Allows for repeated autoclaving
- Strong side seams for securely holding items
- Front write-on panel
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Room Temperature |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Clear with Blue Print |
| Disponibel | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 50 μm |
| Filmbeskrivning | Polypropylene |
| nr per ärende | 200 |
| Ytterförpackning | Väska |
| Visa mer |