Läs mer
Microspec™ Autoclave Bags
Produktkod. p-7112473
Längd (metrisk):
302 mm
632 mm
633 mm
Ytterförpackning:
EcoPak
Väska
Kvantitet:
200
1200
1500
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 15702135
Brand: Microspec™ G1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Specifikationer
Innehåll och lagring Room Temperature
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Clear with Blue Print
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 50 μm
Filmbeskrivning Polypropylene
nr per ärende 200
Ytterförpackning EcoPak
Kvantitet 1500
Storlek Small
Tjocklek (engelska) 2 mil
Längd (metrisk) 302 mm
Bredd (engelska) 11.89 in.
Bredd (metrisk) 302 mm
Höjd (metrisk) 608 mm
Vikt (engelska) 2.952 lb.
Vikt (metrisk) 2.705 kg
Produkttyp Autoclave Bags