Läs mer
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 384-brunnar
Produktkod. 15839912
Beskrivning:
Inkluderar 1-meters anslutningskabel
Inkluderar 10 cm anslutningskabel
Inkluderar 3-meters anslutningskabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839912
Brand: Applied Biosystems™ A33982
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
ATC 384-brunnars blockmodul, ATC-kontrollmodul och CAT 5 ethernetkabel
För kunder som vill automatisera sitt PCR-arbetsflöde, Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) ger den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument.
För kunder som vill automatisera sitt PCR-arbetsflöde, Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) ger den tillförlitlighet och prestanda du har kommit att förvänta dig av Applied Biosystems instrument. Nu i ett litet, lätt att integrera och kompatibelt format, möjliggör vår Automated Thermal Cycler handsfree PCR-resultat.
Utrymmesbesparande design med vår minsta termiska cykler fotavtryck
• Flexibel modulär design hjälper till att spara utrymme på robotdäck
• Separat kontrollpanelmodul ger flexibilitet vid integration på robotdäck
• Val av kablar på 10 cm, 1 m och 3 m ger flexibilitet att placera styrmodulen under termocykler, under däck eller upp till 3 meter bort
Automatiskt lock och cyklerfunktioner
• Automatiserat lock kompatibelt med programmering för enkel, handsfree-manövrering med en vätskehanterare eller tallrikstaplare
• Uppvärmt lock glider framåt till täckplåtsboet, vilket hjälper till att säkerställa termisk kontakt och eliminera avdunstning
• Kompatibel med hel- eller halvkjolplattor
Integrera ditt automatiserade system helt med vår lättinstallerade programvara
• Integrera med robot via SiLA –Rapid Integration standardkompatibel programvara och förskrivna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för större robotplattformar
• Testa instrumentet med datorprogramvara innan du köper robot
• Aktivera ATC att cykla som ett gammalt instrument med Applied Biosystems 9700 systemsimuleringslägen
Använd ATC som en fristående PCR termisk cykler
Flexibel programvara kan anslutas till din robots mjukvarugränssnitt eller användas för att styra ATC som ett fristående instrument. Testa ditt instrument med ATC-skrivbordsapplikationen innan du integrerar det i ditt robotautomationssystem.
Prisbelönt service och support
• Hjälp till att minska stilleståndstiden med snabb utbytessupport
• Låt våra ingenjörer utföra temperaturkvalificering på din plats
Applied Biosystems PCR-plaster
Applied Biosystems PCR-plaster har designats och validerats för att fungera med våra termocykler i mer än 25 år. Alternativ för alla format och genomströmningsbehov finns tillgängliga för att säkerställa konsekventa, exakta resultat för alla experiment.
Garanti
27 månaders garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring •ATC 384-brunnars blockmodul
• ATC styrmodul
• 10 cm anslutningskabel
• CAT 5 ethernetkabel
Kompatibilitet med hög genomströmning Designad för robotarbetsflöden med hög genomströmning
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Standard
Mått 12,5 x 7,1 x 5,3 tum. (31,7 x 17,9 x 13,3 cm)
Kapacitet 384-brunn, 20μ L, helfotad platta
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp Ingen skärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 105 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 600 W
Max. Ramphastighet 2,8 °C/sek. (Block), 1,6 °C/sek. (Prov)
Beskrivning Inkluderar 10 cm anslutningskabel
Kvantitet 1 system
Vikt 13.2 lb. (6 kg)
Blockkonfigurationer 384-brunnars isotermiskt block