Läs mer
BRAND™ Automatisk byrettpassning
Handla allt Brand Produkter
:
Material: Polypropen
Beskrivning
- Mikrometerskruv med tryckknapp
- Inkluderar stödklämma
- För Shilling-titreringsapparat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| För användning med (utrustning) | 10 ml automatisk byrett |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Stödklämma |
| Typ | Buret passning |