Läs mer
BRAND™ Dispenser, lutningsmått utan flaska
Produktkod. 10205712 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10205712
Brand: BRAND™ 43070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tiltdispenser är bäst lämpad för dispensering av suspensioner.
  • Dispenserhuvud
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Inskriptioner i grön emalj
  • Särskilt väl lämpad för dispensering av suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas 3.3
Beskrivning Utan flaska
Kapacitet (metrisk) 25 mL