Läs mer
Kartell Automatisk pipetttvättare
BIOPHARMA
Produktkod. 10040991
Produktkod. 10040991
Brand: Kartell 0021700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk snabb och säker lösning för att tvätta pipetter upp till 60 mm långa. Kartell™ Automatisk pipetttvättare är ett höghastighetssätt att tvätta långa pipetter som eliminerar baksymfonering, eftersom vatteninloppet är placerat ovanför och borta från förorenat vatten.
  • Hög kvalitet och hög hastighet
  • Löser problemet med att tvätta pipetter upp till 600 mm långa snabbt och säkert
  • Oumbärlig i laboratoriet där radioaktiva, frätande och giftiga material används
  • PE-sköljaren fylls via sprutmunstycket på den övre kanten
  • Detta eliminerar backsymphoning eftersom vatteninloppet är placerat ovanför och borta från förorenat vatten
  • Förorenat vatten kommer att sugas ut helt, när sifonpunkten på toppen av sköljaren har nåtts, via avloppet med stor diameter som är placerat på lägsta punkten, innan det fylls på automatiskt
  • Under tvättning är pipetterna inrymda i specialdesignade korgar som minimerar brott eftersom de buffrar pipettspetsarna mot den mjuka PE-basen
Specifikationer
Material Polyeten, polypropen
Typ Automatisk pipettbricka
Höjd (metrisk) 734 mm