Läs mer
Thermo Scientific™ Automation Reservoarer, med löstagbara stänkbafflar
Beskrivning
Hantera reagenser på automatiserade system enkelt och ekonomiskt.
Thermo Scientific™ Automation Reservoarer ger standard SBS dimensioner som säkerställer kompatibilitet med plattstaplare och hanterare, vilket gör att du enkelt kan hantera reagenser på automatiserade system ekonomiskt. Reservoarer är för engångsbruk utan behov av tvätt, vilket gör att fler behållare kan användas per körning. Inbyggda spår i reservoarens botten minskar reagensspill och tillåter konsekvent aspiration.
- Standarddimensioner för mikroplattor gör att reservoarer kan användas i plåthanterare eller staplare
- Hydrofil yta så att vätskan sprider sig jämnt med minimalt med reagens som behövs för att täcka botten
- Polypropenkonstruktion ger utmärkt kemisk resistens
- Finns individuellt förpackade för steril användning
Avtagbara stänkbafflar:
- Förhindra att reagenser stänker ut när de flyttas på robotdäck
- Gör det möjligt för reservoarer att flyttas snabbare så att de också kan fyllas närmare toppen med reagens
- Kan tas bort för att öka reservoarens kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Deepwell |
| Material | Plast |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reservoar |
| Inkluderar | Avtagbara stänkbafflar |
| Kanaler | 96 |