Läs mer
Thermo Scientific™ Automation Reservoarer, med löstagbara stänkbafflar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10795394
Kanaler:
96
384
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning:
Deepwell
Material:
Plast
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10795394
Brand: Thermo Scientific™ 1064057
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera reagenser på automatiserade system enkelt och ekonomiskt.
Thermo Scientific™ Automation Reservoarer ger standard SBS dimensioner som säkerställer kompatibilitet med plattstaplare och hanterare, vilket gör att du enkelt kan hantera reagenser på automatiserade system ekonomiskt. Reservoarer är för engångsbruk utan behov av tvätt, vilket gör att fler behållare kan användas per körning. Inbyggda spår i reservoarens botten minskar reagensspill och tillåter konsekvent aspiration.
Funktioner
  • Standarddimensioner för mikroplattor gör att reservoarer kan användas i plåthanterare eller staplare
  • Hydrofil yta så att vätskan sprider sig jämnt med minimalt med reagens som behövs för att täcka botten
  • Polypropenkonstruktion ger utmärkt kemisk resistens
  • Finns individuellt förpackade för steril användning
Avtagbara stänkbafflar:
  • Förhindra att reagenser stänker ut när de flyttas på robotdäck
  • Gör det möjligt för reservoarer att flyttas snabbare så att de också kan fyllas närmare toppen med reagens
  • Kan tas bort för att öka reservoarens kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning  
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reservoar
Inkluderar Avtagbara stänkbafflar
Kanaler 384