Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP96 doseringshuvud
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11771273 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
8μ L
10 μl
20 μl
40μ L
50 μl
130 μL
175μ L
250μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Standard
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 11771273
Brand: Thermo Scientific™ 91926105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Vätskehanteringssystem genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
  • Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Förpackning 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Kvantitet 4800 tips
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Produktlinje Beckman
Lämplig för ändamålet Sterila