Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP96 doseringshuvud
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
8μ L
10 μl
20 μl
40μ L
50 μl
130 μL
175μ L
250μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Standard
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
- Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral |
| Visa mer |