Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för PerkinElmer™/Packard™ Robotbaserade vätskehanteringssystem med 96- och 384-kanals MDT-doseringshuvuden
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11869173 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μl
40μ L
50 μl
180μ L
235 μl
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Får inte autoklaveras
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 4800
Produktkod. 11869173
Brand: Thermo Scientific™ 931021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Öka pipetteringseffektiviteten med dessa automationsspetsar, och uppnå exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automationstips för Perkin Elmer™/Packard™ Robotic vätskehanteringssystem med Varispan™ Dispense Arms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Detta leder till exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
  • Available in non-sterile, sterile, with Thermo Scientific™ ART™ filter technology and in low retention
  • Increased precision for the toughest multi-dispensing assays
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20uL; ART
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterile
Färg Clear
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 and ISO 13485
Rena påståenden Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Formatera Rack
Tipsstil Automation
Förpackning 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Kvantitet 4800 tips
För användning med (utrustning) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Lämplig för ändamålet Steril och PCR-klar