Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för PerkinElmer™/Packard™ Robotbaserade vätskehanteringssystem med 96- och 384-kanals MDT-doseringshuvuden
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15232969 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μl
40μ L
50 μl
180μ L
235 μl
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Får inte autoklaveras
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 4800
Produktkod. 15232969
Brand: Thermo Scientific™ 925261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringseffektiviteten med dessa automationsspetsar, och uppnå exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automationstips för Perkin Elmer™/Packard™ Robotic vätskehanteringssystem med Varispan™ Dispense Arms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Detta leder till exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
Funktioner
  • Finns som steril och filtrerad
  • Sterila spetsar är certifierade fria från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Kvantitet 4800 tips
För användning med (utrustning) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Lämplig för ändamålet Sterila