Läs mer
SGE™ Autosampler sprutor med 42 mm konspets avtagbar nål
Produktkod. p-6827060
Volym (metrisk):
0,5μ L
10 μl
50 μl
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10137070
Brand: SGE™ 000400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkorporera Diamond Syringe Technology som erbjuder avsevärt förbättrade nivåer av hållbarhet, klarhet och noggrannhet. SGE Autosampler sprutor med 42 mm konspets avtagbar nål är designade speciellt för användning på Agilent autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden
  • Ökad driftjämnhet
  • Färgkodade sprutor i volym
  • Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 0,5BR-AG-0,47C
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Avtagbar