Läs mer
BINDER™ Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200007408 Handla allt BINDER Produkter
Modell:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
Produktkod. 17837398
Brand: BINDER™ 90100371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avantgarde.Line tork- och värmeugn med forcerad konvektion och avancerade programfunktioner.
  • Temperaturområde: +22 °C över omgivningstemperatur till +300 °C
  • Förstärkt fläkt med justerbar hastighet
  • Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) och klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt/akustiskt larm tillgängligt för val på regulatorn
  • Felsäker funktion
  • Datorgränssnitt: Ethernet
Specifikationer
Controllertyp MB2
Typ av konvektion Tvingad
Kapacitet (metrisk) 60 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa Pekskärm
Inkluderar 2 förkromade ställ
Max. Hyllbelastning 70 kg
Modell M056-230V
Antal hyllor 2 (Standard)/4 (Max.)
Temperaturkontroll Digital
Temperaturenhetlighet 1.4 K
Timer Ja
Mått (D x B x H) Inredning 335 x 400 x 440 mm
Mått (L x B x H) 596 x 560 x 622 mm
Vikt (metrisk) 43 kg
Elektriska krav 50/60 Hz, 230 V
Spänning 230 V
Konvektionsteknik APT.line™ Teknologi
Antal dörrar 1