Läs mer
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™ , Oregon Green™ 488 konjugat
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Vår Oregon Green™ 488 konjugat av NeutrAvidin™ biotinbindande protein - en form av avidin som har bearbetats för att avlägsna kolhydrater och för att sänka dess isoelektriska punkt - kan avsevärt minska bakgrunden på grund av ospecifik bindning. Metoden som används för att deglykosylera avidinet behåller sin specifika bindning. Detta ljusa, grönt fluorescerande reagens (absorptions-/emissionsmaxima∼ 496/524 nm) är idealisk för att detektera biotinylerade mål i fluorescensmikroskopi och flödescytometriapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Oregon Green 488 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | NeutrAvidin, Oregon Green |