Läs mer
Axygen™ 0,6 ml koniska rör med skruvlock: Försteriliserade
Produktkod. 12509107 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12509107
Brand: Axygen™ SCT45CS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans av restriktionsenzymer och andra reagens
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0.6 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Formatera Icke-loopad
Inkluderar O-ring
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 långsträckta rör och kapsyler/Pk.; 8 förpackningar/Cs.
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g