Läs mer
Axygen™ 10 μL mikrovolympipettspetsar, icke-filtrerade
Produktkod. 11354315 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 11354315
Brand: Axygen™ TXL10R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter.
  • Spetsar av polypropen
  • Mikrovolym
  • Lång längd
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention
  • Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter
  • Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad USP 3127
För användning med (applikation) Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd, Mikrovolym
Förpackning 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2