Läs mer
Axygen™ 300μ L Universalpipettspetsar
Produktkod. p-4102771 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 11354255
Brand: Axygen™ T350C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fina spetsar passar populära märken av pipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fin-Point
Beställningsinfo
  • Bulk: 1000 spetsar/förpackning, 240 förpackningar/fodral
  • Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 300μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Bulk
Tipsstil Micro Point, Universell
Förpackning 1 000 Tips/Pk., 10 Pack/Cs.
För användning med (utrustning) Universal Fit