Läs mer
Axygen™ 8-brunnars kam, för 7 cm Gel Box
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
Combs: 1 x 8 Well, 0.75mm thickness
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Gel Box, 7 cm |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Tjocklek (engelska) | 0.03 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |