Läs mer
Axygen™ 96-Well Half-Skirt PCR mikroplattor
Produktkod. p-4371201 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Gult
Rött
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 12759478
Brand: Axygen™ PCR96M2HSR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Halvkjolförstärkningsplatta med enkel skåra
PCR™ produkter speciellt utformade för användning inom PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. En mängd olika färger erbjuds för att hjälpa till att organisera flerstegs PCR-processer.
  • 96-brunnars PCR-halvkjolförstärkningsplatta med en enda skåra
  • Arbetsvolymen är 300 μL
  • Finns i en mängd olika färger
  • Sålde 10 tallrikar/enhet; 5 enheter/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Rött
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Klart