Läs mer
Axygen™ 96-brunnars lågprofils PCR mikroplattor
Produktkod. 11300205 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Kjol stil:
Halv
Icke-kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11300205
Brand: Axygen™ PCR96LPFLTC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. Den låga profildesignen resulterar i snabbare och mer effektiva PCR-reaktioner.
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. De
Axygen™ 96-brunnars låg profil utan kjol, platt topp PCR-mikroplatta är designad för att passa lågprofil 96-brunnars block. Lågprofildesign resulterar i snabbare och effektivare PCR-reaktioner. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Lämplig för 0,1 ml termocyklerblock
  • 96-Well Flat top lågprofil PCR-platta
  • Applikation/kompatibilitet: Standard Biometra termiska cykler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Ingen streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNase-/DNas-fri
    Formatera 96 brunnar
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Klart
    Produkttyp Platt topp
    För användning med (utrustning) 0,1 ml termiska cyklerblock; Standard Biometra termiska cykler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
    Kjol stil Icke-kjol
    Material Polypropen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.