Läs mer
Axygen™ 96-brunnars lågprofils PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11370195 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Kjol stil:
Halv
Icke-kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11370195
Brand: Axygen™ PCR96LPABC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. Den låga profildesignen resulterar i snabbare och mer effektiva PCR-reaktioner.
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. De
Axygen™ 96-brunnars lågprofil PCR mikroplatta är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Lågprofildesign resulterar i snabbare och effektivare PCR-reaktioner. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • 96-brunnars halvkjolar lågprofils PCR-platta
  • Optimerad för snabb PCR
  • Designad för ABI Thermal Cyclers
  • Applikation/kompatibilitet: ABI Snabb PCR 7500, 7900 9800, Veriti och StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Ingen streckkod
    Certifikat och efterlevnad RNase-/DNas-fri
    Formatera 96 brunnar
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Förpackning 100 Lådor, 25 Pk.
    Produktlinje Axygen
    Färg Klart
    Produkttyp Standard topp
    För användning med (utrustning) ABI termiska cykler, ABI Snabb PCR 7500, 7900 9800, Veriti och StepOne
    Kjol stil Halv
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 100μ L
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) PCR termisk överföring, RT-PCR-applikationer
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.