Learn More
Axygen™ 96-brunnars lågprofils PCR mikroplattor
Tous les produits Axygen Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Klart
Vitt
Kjol stil:
Halv
Icke-kjol
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 25
Description
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. De
Axygen™ 96-brunnars lågprofil PCR mikroplatta är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Lågprofildesign resulterar i snabbare och effektivare PCR-reaktioner. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Icke steril Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen 96-brunnars halvkjolar lågprofils PCR-platta Optimerad för snabb PCR Designad för ABI Thermal Cyclers Applikation/kompatibilitet: ABI Snabb PCR 7500, 7900 9800, Veriti och StepOne
Spécification
Spécification
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNase-/DNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 100 Lådor, 25 Pk. |
| Produktlinje | Axygen |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Standard topp |
| För användning med (utrustning) | ABI termiska cykler, ABI Snabb PCR 7500, 7900 9800, Veriti och StepOne |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu