Läs mer
Axygen™ 96-brunnars lågprofils PCR mikroplattor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Kjol stil:
Halv
Icke-kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
Konstruerad med ultratunn och konsekvent väggtjocklek för att tillåta exakt värmeöverföring för optimala resultat. Corning™ Axygen™ 96-brunnars PCR mikroplattor är det idealiska alternativet för användning i PCR termisk överföring och realtids PCR-applikationer. De
Axygen™ 96-brunnars lågprofil PCR mikroplatta är designad för att passa ABI Realtids PCR termiska cykler och sekvenserare. Lågprofildesign resulterar i snabbare och effektivare PCR-reaktioner. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt termisk överföring för optimala resultat. Kan förseglas med 8/12 remsor, Axymat eller tätningsfilm.
RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Icke steril Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen 96-brunnars halvkjolar lågprofils PCR-platta Optimerad för snabb PCR Designad för ABI Thermal Cyclers Applikation/kompatibilitet: ABI Snabb PCR 7500, 7900 9800, Veriti och StepOne
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | RNase-/DNas-fri |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Platt topp |
| För användning med (utrustning) | 0,1 ml termiska cyklerblock; Standard Biometra termiska cykler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR |
| Kjol stil | Icke-kjol |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |